Saltar a
SML3472
ATR-002
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Benzoic acid, 2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-3,4-difluoro- (9CI, ACI)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H7ClF2INO2
Número CAS:
Peso molecular:
409.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(C=C2Cl)I)F)O
InChI
1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
InChI key
XCNBGWKQXRQKSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATR-002, a derivate of CI-1040, is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway. ATR-002 exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity. It impairs the influenzas and SARS-CoV-2 viruses induced expression of pro-inflammatory cytokines.
cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway; exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3650SML2695SML1122
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)