Saltar a
SML3151
PF-06819784
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3R)-1-[[3-[4-[2-(4-Morpholinyl)-5-pyrimidinyl]phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]-2-phenyl-3-piperidinecarboxylic acid, C11, LYPLAL1 inhibitor C11, LYPLAL1-IN-11
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 92,20
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 372,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H29N7O4
Número CAS:
Peso molecular:
539.59
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 92,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
C11 (LYPLAL1-IN-11) is a cell penetrant potent and selective covalent inhibitor of lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1). C11 significant increase in glucose production in human, rat, and mouse hepatocytes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2732SML3178SML2664
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML3151-5MG04065267167497
SML3151-25MG04065267167480