Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 187,00 |
Acerca de este artículo
US$ 187,00
Nombre del producto
DL-Sulforaphane, ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
compatibility
for use with ABI 7500
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form oil | form liquid | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (UPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility H2O: soluble 20 mg/mL |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Sulforaphane
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S4441-5MG | 04061836926380 |