Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~54 kDa (synapsin IIb), antigen ~74 kDa (synapsin IIa)
species reactivity
mouse, human, rat
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human synapsin II, mouse brain extract (S1 fraction), and rat PC12 cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYN2(6854)
mouse ... Syn2(20965)
rat ... Syn2(29179)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S2822-200UL | 04061837724411 |
| S2822-100UL | 04061837724404 |