Saltar a
S0940
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
Sinónimos:
Sodium β-cyclodextrin phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 933,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
MDL number:
US$ 933,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
storage temp.
2-8°C
Application
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
3891537164271636
assay
≥95%
assay
-
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
coarse powder, fine crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
extent of labeling
12-15 mol per mol β-CD
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
S0940-1G04061826740187