Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022665821 (NA), Eppendorf® 5452727007 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Parameter:
14,100 × g max. RCF
Feature:
lid, to hold 2 x 8-tube PCR strips, fixed angle rotor, non aerosol tight
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlefeature
lid, to hold 2 x 8-tube PCR strips, fixed angle rotor, non aerosol tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022665821 (NA), Eppendorf® 5452727007 (EU)
parameter
14,100 × g max. RCF
technique(s)
PCR: suitable, centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
General description
Rotors for use with Eppendorf MiniSpin and MiniSpin Plus. Rotors are fixed angle and include quick-Lock lids.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Minispin is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EP022665821-1EA | 04061835087365 |