Saltar a
RAB0728
Human PRSS8 / Prostasin ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... PRSS8(5652)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRSS8(5652)
General description
The PRSS8 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Prostasin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
RAB0728-1KT04061835165117