Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 175,00 | |
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 736,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13N5
Número CAS:
Peso molecular:
287.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
RepSox, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2n[nH]cc2-c3ccc4ncccc4n3
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChI key
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Application
RepSox has been used as an inhibitor of autophosphorylation of the transforming growth factor β type I receptor kinase (ALK5).[1] It has also been used as a basal media component for culturing human Pluripotent stem cells.
Biochem/physiol Actions
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling.
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling. Retroviral transduction of Sox2, Oct4, and Klf4 genes results in direct reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs).
RepSox inhibits osteoclast differentiation, resorption in bone tissues and ovariectomy (OVX)‐induced osteoporosis (OP) through repression of the SMAD family member 3 (Smad3) and c-Jun N-terminal kinase (JNK) pathway/ activator protein 1 (AP-1) pathways.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RepSox
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R0158-25MG | 04061833221082 |
| R0158-5MG | 04061836693749 |