Saltar a
P8736
Polypep® low viscosity bovine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 72,60
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
US$ 72,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
low viscosity
Quality Segment
form
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
InChI key
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
Biochem/physiol Actions
A proprietary protein digest that provides increased stabilization of tissue sections in histochemical studies
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5115EM0300920037
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
description
low viscosity
description
-
description
-
description
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)