Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
15F11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 85 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, canine, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using cultured cells, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells, microarray: suitable, western blot: 1:2,000 using cultured MDBK cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JUP(3728)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P8087-.2ML | 04061837873546 |
| P8087-100UL | 04061837873553 |