Saltar a
P7828
Percoll®
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
density gradient medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Percoll® has been used in the density gradient centrifugation isolation of intact chloroplasts from green alga, decidual stromal cells and distinct populations of rooster sperm.
El Percoll consiste en partículas de sílice coloidales de 15 a 30 nm de diámetro 23 % p/p en agua) que han sido recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP. Se utiliza en la separación celular y en el aislamiento de orgánulos.
El Percoll consiste en partículas de sílice coloidales de 15 a 30 nm de diámetro 23 % p/p en agua) que han sido recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP. Se utiliza para establecer gradientes de densidad no tóxicos con baja viscosidad y poca osmolaridad que pueden utilizarse para aislar células, orgánulos y virus. Se ha utilizado para separar vesículas de la membrana interna y externa de E. coli. El Percoll es isosmótico en todo el gradiente, no tóxico y fácil de eliminar de los materiales purificados.
Percoll is used in plant research for protoplast and organelle (chloroplast, mitochondria) separation.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)