Saltar a
P7799
Pipette Pump II
red
Sinónimos:
pipette filler, thumb wheel pipette pump, 379111025, F37911-1025, liquid transfer hand tool, liquid transfer tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 68,90
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1025
Volume:
25 mL
Material:
plastic , silicone
US$ 68,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1025
volume
25 mL
color
red
compatibility
for pipettes up to 25 mL
General description
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P7924P8049CLS4489
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1025
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1010
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1002
manufacturer/tradename
Corning 4489
volume
25 mL
volume
10 mL
volume
2 mL
volume
-
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
polystyrene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 200, bag of 25
color
red
color
green
color
blue
color
red color-coded stripe
compatibility
for pipettes up to 25 mL
compatibility
for use with pipettes up to 10 mL
compatibility
for use with pipettes up to 2 mL
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump II
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)