Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 103,00 |
Acerca de este artículo
US$ 103,00
Nombre del producto
L-Pyroglutamic acid, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
color
white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form solid |
| assay ≥97% (titration) | assay - | assay ≥99.0% (T) | assay - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Pyroglutamic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?