Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, rat
technique(s)
flow cytometry: 0.5-5 μg, western blot: 1:200-1:500 using rat brain membranes and human Jurkat T lymphocytes.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 211-224 of human KV1.3. The sequence has 12/14 residues identical in rat and mouse.
Physical form
Lyophilized from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P4497-200UL | 04061837813597 |