Saltar a
P4142
1-Oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
Sinónimos:
1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-palmitoyl-γ-oleoyl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 630,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H82NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
760.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
US$ 630,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
InChI
1S/C42H83NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3,(H,46,47)/b21-20-
InChI key
ZLPCRCSDGDOSCT-MRCUWXFGSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)