Saltar a
P3049
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 Universal, non-sterile
Sinónimos:
Disposable pipette tips, Finnpipette tips
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1000 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 104,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400230
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9400230
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P2674P2924P9560
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Finn 9400230
manufacturer/tradename
Finn 9401030
manufacturer/tradename
Finn 9402030
manufacturer/tradename
Finn 9401260
material
colorless
material
blue
material
colorless
material
orange
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 500 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
volume range
0.5-250 μL
volume range
100-1000 μL
volume range
1-5 mL
volume range
5-300 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)