Saltar a
P2240
Procainamide agarose gel
Sinónimos:
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 334,00
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.280,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
suspension
Quality Level
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
color
white
matrix
4% cross-linked agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
Amino
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
General description
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
Physical form
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P6222A0169A0576
form
suspension
form
gel form
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix attachment
Amino
matrix attachment
-
matrix attachment
-
matrix attachment
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katherine E Larrimore et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 102, 109961-109961 (2020-05-11)
Cocaine use disorders include short-term and acute pathologies (e.g. overdose) and long-term and chronic disorders (e.g. intractable addiction and post-abstinence relapse). There is currently no available treatment that can effectively reduce morbidity and mortality associated with cocaine overdose or that
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P2240-50ML04061838115744
P2240-10ML04061838088260
P2240-100ML04061834362791