Saltar a
P0874
Anti-Potassium Channel KIR6.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-KATP Inward Rectifier K+ Channel 4, Anti-KCNJ8
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat
technique(s)
western blot: 1:200 using rat heart membranes
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNJ8(3764)
mouse ... Kcnj8(16523)
rat ... Kcnj8(25472)
Immunogen
peptide, (C)KRNSMRRNNSMRRSN, corresponding to amino acid residues 382-396 of rat KIR6.1. This sequence has 15/16 residues identical in human, pig, rabbit, and mouse.
Biochem/physiol Actions
Specific for KIR6.1; does not cross react with KIR6.2.
Physical form
Lyophilized from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.025% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P0874-200UL04061837813498
P0874-50UL04061837813504