Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 412,00 |
Acerca de este artículo
US$ 412,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
CCCC1=CNC(=S)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
RWJRFPUNLXBCML-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P0643-1G | 04061834332091 |
| P0643-100MG | 04061833049792 |