Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 120,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 591,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.970,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH3
Número CAS:
Peso molecular:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-736-6
MDL number:
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
55-56 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source synthetic (organic) | biological source plant (vegetable) | biological source plant (palm) | biological source plant (palm) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?