Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~84 kDa
species reactivity
chicken, rat, lizard, human
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HepG2 cells, western blot: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PROX1(5629)
rat ... Prox1(305066)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P0089-100UL | 04061838032317 |
| P0089-200UL | 04061837772481 |