OGS632
pSF-TAC-NH2-FLAG
plasmid vector for molecular cloning
Sinónimos:
cloning vector, expression vector, molecular cloning vector, plasmid, plasmid vector, snapfast vector, vector
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
FLAG® tagged
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
size 5477 bp
selección de bacterias
ampicillin
Origen de replicación
pUC
Escisión peptídica
EKT
Ubicación de la etiqueta en el péptido
N-terminal
Promotor
Promoter name: Tac
Promoter activity: inducible
Promoter type: bacterial
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Secuencia
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Tecnologías de expresión de proteínas para varios sistemas de expresión que propician la investigación, la terapéutica y la producción de vacunas.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.