Documentos clave
O7014
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Oligodendrocyte Marker O1 antibody produced in mouse
clone O1, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
O1, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse, chicken, rat, human
técnicas
flow cytometry: 2.5 μg using 2.5 x 106 cells
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using fixed cells
isotipo
IgM
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OMG(4974)
Inmunógeno
white matter of corpus callosum from bovine brain.
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)