Saltar a
N8501
5-Nitro-1,10-phenanthroline
≥97%, crystalline
Sinónimos:
Nitroferroin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 317,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.130,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
225.20
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-097-6
Beilstein/REAXYS Number:
196245
MDL number:
US$ 317,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
crystalline
color
yellow to orange
mp
202-204 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChI key
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Platinum chelates of a variety of 5-substituted phenanthrolines, including this compound, were tested for cytotoxicity against L1210 murine leukemia cells. Though all tested compounds had very similar DNA-binding affinities, they exhibited a wide range of cytotoxicity.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E3876230847M6875
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
crystalline
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
mp
202-204 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
mp
113-114 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
N8501-5G04061832948324
N8501-1G04061826745489