Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 759,00 |
Acerca de este artículo
US$ 759,00
Nombre del producto
Nogo-66(1-40) antagonist peptide, ≥84% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥84% (HPLC)
form
lyophilized solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCNC(=N)N)[C@H](CC)C)Cc6ccc(cc6
InChI
1S/C206H324N56O65/c1-23-104(15)163(258-169(292)109(20)226-174(297)126(59-67-148(210)272)240-201(324)166(107(18)26-4)261-199(322)160(101(9)10)255-153(277)92-223-171(294)120(41-30-33-75-207)230-186(309)138(86-115-51-57-119(271)58-52-115)249-202(325)165(106(
InChI key
OLEKMOOQFWTQGD-SJQNMCRDSA-N
Gene Information
human ... RTN4(57142)
Application
- to study the preliminary therapeutic effect after inhibition of Nogo-A in the cauda equina compression (CEC) model[1]
- to determine the effects of Nogo-A/NgR1 on autophagic activation[2]
- to study its role in Nogo-B mediated axonal branching using Schwann cells and sensory neurons of mice[3]
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| assay ≥84% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form lyophilized solid | form - | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... RTN4(57142) | Gene Information human ... RTN4(57142) | Gene Information mouse ... Mog(17441) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N7161-1MG | 04061826739600 |