Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40O2
Número CAS:
Peso molecular:
312.53
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
assay
≥99% (GC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Biochem/physiol Actions
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?