Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 456,00 |
Acerca de este artículo
US$ 456,00
material
colorless polypropylene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650261
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| material colorless polypropylene , round bottom clear wells | material clear polypropylene , round bottom clear wells | material black polypropylene , round bottom black wells | material black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 650261 | manufacturer/tradename Greiner 650201 | manufacturer/tradename Greiner 650209 | manufacturer/tradename Greiner 651209 |
| working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 335 μL |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polypropylene
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M8060-100EA | 04061834228547 |