Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Anti-MAP Kinase (ERK-1, 351-368) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen, ERK-1 44 kDa, antigen, ERK-2 42 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5 μg using NIH 3T3 mouse fibroblast lysates, microarray: suitable, western blot: 1:5,000 using NIH 3T3 mouse fibroblast lysate or rat brain extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
General description
Immunogen
Application
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- western blotting.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-MAP Kinase (ERK-1, 351-368) antibody produced in rabbit
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Datasheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M7927-.2ML | 04061837913952 |