Saltar a
M7920
Minoxidil Sulfate
K+ channel opener, powder
Sinónimos:
U-58838
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 93,10
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 253,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15N5O4S
Número CAS:
Peso molecular:
289.31
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
US$ 93,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Minoxidil Sulfate,
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1cc(nc(N)[n+]1OS([O-])(=O)=O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
InChI key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Minoxidil sulfate (MXS) has been used as a drug agent to study its effects on alopecia in corticotropin-releasing factor over-expressing (CRF-OE) mice.[1] It has also been used as a positive control in an assay for the culturing of rat vibrissa follicles.[2]
Biochem/physiol Actions
Minoxidil sulfate (MXS) is an endogenous derivative of minoxidil. It possesses greater aqueous solubility and is a potent vasodilator. MXS has the potential to treat androgenic alopecia or male baldness.[3]
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Active metabolite of minoxidil.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
566405P1537D8174
form
powder
form
solid
form
powder
form
solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M7920-5MG04061832574943
M7920-1MG04061826226278