Saltar a
M6906
Methyl 14-methylpentadecanoate
98% (capillary GC)
Sinónimos:
14-Methylpentadecanoic acid methyl ester, Methyl isopalmitate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
assay
98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(C)C
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)