Saltar a
M6635
N-(2-Mercaptopropionyl)glycine
Sinónimos:
Tiopronin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH(SH)CONHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
163.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
217-778-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1859822
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
98-100 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
CC(S)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)
InChI key
YTGJWQPHMWSCST-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Mercaptopropionyl)glycine or Tiopronin has been used:
  • in the preparation of polyethylenimine (PEI)-coated gold microparticles (PEI-gold) for biolistic delivery of nucleic acids[1]
  • to study the role of reactive oxygen species (ROS) at the reperfusion stage in in vivo isoflurane preconditioning-induced neuroprotection[2]
  • as a ROS inhibitor to study its effect on lysophosphatidylcholine (LPC)-induced inflammasome activation[3]
Biochem/physiol Actions
N-(2-Mercaptopropionyl)glycine (NMPG) is a thiol compound associated with autoimmune hypoglycemia. It is a diffusible antioxidant and reduces the severity of colonic injury. NMPG also relieves myeloperoxidase activity and stimulates hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) - vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway for ulcer healing.[4]
N-(2-Mercaptopropionyl)glycine is a free radical scavenger.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G3267648480MABT368
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
mp
98-100 °C
mp
-
mp
-
mp
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)