Saltar a
M4879
3-O-Methyl-D-glucopyranose
≥98% (GC)
Sinónimos:
3-O-Methyl-α-D-glucopyranose, 3-O-Methylglucose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
236-197-7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 55 to 57 °, c = 1% (w/v) in water + trace NH4OH
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
167-169 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
General description
3-O-Methyl-D-glucopyranose is a passive carrier-mediated transported glucose analogue. [1]
Application
Varying concentrations of 3-O-methyl-D-glucopyranose were used to measure responses of jejunal and ileal short circuit currents to determine maximal transport capacity and carrier affinity in a study to assess intestinal glucose transport in rats with diabetes mellitus. [2] It has also been used in a study to investigate nonmetabolizable glucose analogues and ornithine decarboxylase expression in LLC-PK1 cells. [1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M9376M0779T2754
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥98%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
167-169 °C (lit.)
mp
-
mp
111-113  °C
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M4879-100G04061832391908
M4879-10G04061832391915
M4879-25G04061832391922
M4879-5G04061832391939
M4879-1G04061834059257