Saltar a
M4773
Metaraminol (+)-bitartrate salt
α-adrenoceptor agonist
Sinónimos:
(−)-m-Hydroxyphenylpropanolamine bitartrate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 136,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 466,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO2 · C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
317.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-502-3
MDL number:
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Metaraminol (+)-bitartrate salt,
Quality Segment
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
VENXSELNXQXCNT-IJYXXVHRSA-N
Application
Metaraminol (+)-bitartrate salt has been used to study the effects of adrenergic agonists in the mouse model of endometriosis.
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor agonist.
Metaraminol may serve as a false sympathetic transmitter. It is a mixed α - and β-adrenergic agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0937PHR3426I2760
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
Sanofi Aventis
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M4773-5G04061832091976
M4773-1G04061825982496