Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 322,00 |
Acerca de este artículo
US$ 322,00
Nombre del producto
Methyl arachidonyl fluorophosphonate, ≥98%, methyl acetate solution (10 mg/mL)
Quality Segment
assay
≥98%
form
methyl acetate solution (10 mg/mL)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCP(F)(=O)OC
InChI
1S/C21H36FO2P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22,23)24-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
KWKZCGMJGHHOKJ-ZKWNWVNESA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form methyl acetate solution (10 mg/mL) | form methyl acetate solution | form solution | form ethanol solution (5 mg/ml) |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M2939-5MG | 04061838064844 |