Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 328,00 |
Acerca de este artículo
US$ 328,00
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 5)
manufacturer/tradename
Greiner 651101
maximum volume
234 μL
size
96 wells
working volume
200 μL
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material clear polystyrene , conical bottom clear wells | material clear polystyrene , round bottom clear wells | material clear polystyrene , round bottom clear wells | material clear polystyrene , conical bottom clear wells |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| manufacturer/tradename Greiner 651101 | manufacturer/tradename Greiner 650101 | manufacturer/tradename Greiner 650161 | manufacturer/tradename Greiner 651161 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| working volume 200 μL | working volume 280 μL | working volume 280 μL | working volume 200 μL |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polystyrene
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M2686-100EA | 04061832211091 |