Saltar a
M2140
1-Decanoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinónimos:
Monocaprin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 243,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.460,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26O4
Número CAS:
Peso molecular:
246.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-667-6
MDL number:
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
InChI key
LKUNXBRZDFMZOK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Novel LC/MS/MS and High-Throughput Mass Spectrometric Assays for Monoacylglycerol Acyltransferase Inhibitors.: This research presents advanced assays for screening inhibitors of monoacylglycerol acyltransferase, with implications for metabolic disease treatment. 1-Decanoyl-rac-glycerol is a key compound in the study (Qi J et al., 2017).
  • Optimized reverse micelle surfactant system for high-resolution NMR spectroscopy of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids.: The paper describes a novel surfactant system using 1-Decanoyl-rac-glycerol, which improves the NMR spectroscopy of proteins and nucleic acids, offering better resolution and reduced viscosity (Dodevski I et al., 2014).
Biochem/physiol Actions
Monocaprin (glycerol monocaprate) is used in the development of antimicrobial disinfectants active against enveloped viruses, and certain yeast and bacteria such as candida albicans and campylobacter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanoyl-rac-glycerol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)