Saltar a
M1694
MPPG
≥97% (NMR), solid
Sinónimos:
(RS)-α-Methyl-4-phosphonophenylglycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 251,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
245.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
SMILES string
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)P(O)(O)=O
InChI
1S/C9H12NO5P/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
PAONCRJPUQXPRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Group III/II metabotropic glutamate (mGluR) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M196SML2796G7795
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥97% (NMR)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
-
color
white to beige
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M1694-10MG04061832091884
M1694-50MG04061832091891