Saltar a
M1640
DL-α-Palmitin
≥99%
Sinónimos:
MG(16:0/0:0/0:0)[rac], α-Monopalmitin, 1-Monohexadecanoyl-rac-glycerol, rac-1-Palmitoylglycerol, rac-Glycerol 1-palmitate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 172,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.080,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OCO(CH2)14CH3
Número CAS:
Peso molecular:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-812-9
Beilstein/REAXYS Number:
1728235
MDL number:
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
plant, synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Monopalmitin is a glycerol esterified fatty acid, monoacylglycerol, found in lipid structures such as ceramides. 1-Palmitoylglycerol may be used as a substrate for the identification and differentiation of enzymes that hydrolyze or transfer monoacylglycerols such as neuropathy target esterase(s) and monoacylglycerol acyltransferase(s) (MAG).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
76184T8127T5888
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥85%
assay
≥99%
biological source
plant, synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
semisynthetic
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-Palmitin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M1640-1G04061834040996
M1640-100MG04061834040989