The solubility of M149 Sigma-Aldrich Methiothepin mesylate salt has not been tested in salt water.
As per our website and the CofA, the solubility is in H2O: 13 mg/mL
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/m149#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/M149-100MG0000494391.pdf
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H24N2S2 · CH3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
452.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CSc1ccc2Sc3ccccc3CC(N4CCN(C)CC4)c2c1
InChI
1S/C20H24N2S2.CH4O3S/c1-21-9-11-22(12-10-21)18-13-15-5-3-4-6-19(15)24-20-8-7-16(23-2)14-17(18)20;1-5(2,3)4/h3-8,14,18H,9-13H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
CZMDZGZYKOGLJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR6(3362), HTR7(3363)
General description
Methiothepin belongs to a new class of dibenzothiophenes. Methiothepin possesses neuroleptic activity.
Application
Methiothepin mesylate salt has been used to explore the relationship between circulating cells and the niche. It has also been used in serotonin (5-HT) and antagonists in vivo bioassays and in in vivo antagonist and lipopolysaccharide stimulations.
Biochem/physiol Actions
Methiothepin mesylate salt is a 5-HT1, 5-HT6, 5-HT7 serotonin receptor antagonist, which blocks serotonin autoreceptors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the solubility of M149 in salt water?
1 answer-