Saltar a
L3045
β-Lactamase from Pseudomonas fluorescens
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 units
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 669,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
US$ 669,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium bicarbonate
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of benzylpenicillin per minute at pH 7.0 at 25 °C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G6637L792090678
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
enzyme activity
-
enzyme activity
-
enzyme activity
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
L3045-5UN04061833950807