Saltar a
L2271
Scienceware® bench liners
Labmat roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Sinónimos:
bench cover, 246750000, F24675-0000, lab bench covering, lab mat, protective benchtop cover
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 104,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122300
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
General description
Disposable bench and drawer liners protect surfaces from stains and wear. Polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most liquids while the absorbent upper surface traps aqueous, alcoholic and corrosive solutions.
Features and Benefits
  • Highly absorbent upper surface traps up to 420ml/m² of water, dyes, corrosive chemicals or radioactive solutions
  • Flexible polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most solutions
  • Available in 50.8cm (20”) wide by 15.2 m (50 ft.) rolls, or 50.8 x 61cm (20 x 24”) pre-cut sheets
  • Rolls are easily cut with the Science ware Safety Cutter (F21012-0000) or scissors while roll is retained in dispenser
Legal Information
Labmat is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BAF246750020Z363472Z354066
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
-
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® bench liners
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
L2271-1EA04061826273883