Saltar a
L0664
Loxoprofen
solid
Sinónimos:
α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, Koloxo
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 504,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
246.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
US$ 504,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
originator
Daiichi-Sankyo
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
InChI
1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
YMBXTVYHTMGZDW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Anti-inflammatory; analgesic
Features and Benefits
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1452I4883M196
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
originator
Daiichi-Sankyo
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693)
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
L0664-5MG04061832785561