Saltar a
K2252
Diethyl β-ketoadipate
Sinónimos:
β-Ketoadipic acid diethyl ester, 3-Oxohexanedioic acid diethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.910,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O5
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-479-3
MDL number:
US$ 1.910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.0089869236294632
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)