Saltar a
I6379
(R)-(−)-Isoproterenol
crystalline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 82,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 134,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
211.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Form:
crystalline
US$ 82,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
crystalline
Quality Segment
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI key
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7257N7251C8128
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white to yellow
color
off-white to tan
color
yellow
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What can be used to make a solution of (R)-(−)-Isoproterenol, Product I6379?
    1 answer
    1. As mentioned on the product specification sheet, this chemical is soluble in 1 N HCl (50 mg/ml). Please note that this product may contain insoluble matter upon solubilizing. Please view the product specification sheet for the requested information: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/963/173/I6379-BULK________SIGMA____.pdf