Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 251,00 |
Acerca de este artículo
US$ 251,00
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)NC2=NC3=C(N2CCN4CCOCC4)C=CC=C3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChI key
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form crystalline solid | form liquid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: ≥2 mg/mL (warmed) |
| color off-white to light yellow | color yellow | color - | color off-white to tan |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I5409-5MG | 04061832448985 |
| I5409-25MG | 04061832448978 |