Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
111.10
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-592-0
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC1=NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChI key
XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Isocytosine (2-aminouracil) is an isomer of cytosine used in physical chemical studies involving metal complex binding, hydrogen-bonding, and tautomerism and proton transfer effects in nucleobases.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I2127-5G | 04061833611548 |
| I2127-25G | 04061833621004 |