Saltar a
I0889
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
Sinónimos:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
packaging
pkg of 1 ea
loop diam. × L
1 μL × 70 mm
General description
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loops, calibrated
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)