Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Used as a kit component in Gram Stain Procedure (Sigma Procedure HT90).
Other Notes
Iodine, 0.33%, and potassium iodide, 0.66%.
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Shailesh S Sawant et al.
Enzyme and microbial technology, 77, 8-13 (2015-07-04)
Screening of microorganisms capable of producing alginate lyase enzyme is commonly carried out by investigating their abilities to grow on alginate-containing solid media plates and occurrence of a clearance zone after flooding the plates with agents such as 10% (w/v)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| HT902-8FOZ | 04061833835494 |