Saltar a
H7752
Serotonin creatinine sulfate monohydrate
≥99% (TLC), powder, neurotransmitter
Sinónimos:
3-[2-Aminoethyl]-5-hydroxyindole creatinine sulfate complex, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate complex
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 36,50
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 66,80
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 109,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 421,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.640,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 4.960,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19N5O2 · H2O4S · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
405.43
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
US$ 36,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Serotonin creatinine sulfate monohydrate, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.), absolute ethanol: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Application
Serotonin creatinine sulfate monohydrate has been used:
  • to study its effect on the feeding motions in Caenorhabditis elegans
  • to study the chronotropic responses of serotonin (5-HT) in the zebrafish heart[1]
  • to study the effect of serotonin on isthmus peristalsis
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter.
Serotonin creatinine sulfate stimulates neuronal production of catecholamine.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H9523SML0640A1755
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), absolute ethanol: insoluble, 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.)
solubility
H2O: 17 mg/mL, 0.1 M HCl: 22 mg/mL, ethanol: 5.3 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.), alcohol: insoluble
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to brown
color
white to off-white
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)