Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
322.27
EC Number:
227-713-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1895666
MDL number:
SMILES string
O.O.OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
InChI key
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For photometric determination of amino acids and similar compounds.
Other Notes
Reduced form of ninhydrin.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)